Learn More
Chlortriphenylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420294
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420294 5 g 5 Gramm
11430294 25 g 25 Gramm
11423900 50 g 50 Gramm
11440294 100 g 100 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11420294
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13678.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorotriphenylsilan wird als Silylierungsmittel verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-86-8
Summenformel C18H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 294.85
MDL-Nummer MFCD00000496
InChI-Schlüssel MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
IUPAC-Name Chlor(triphenyl)silan
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 188°C to 189°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material Chlorotriphenylsilane
Schmelzpunkt 91°C to 96°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1820487
Flammpunkt >200°C (392°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 294.86
Reinheit (%) 96%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotriphenylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorotriphenylsilane