Learn More
Chlorotris(Triphenylphosphin)Rhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315978 5 g 5 Gramm
11305978 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010468.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14694-95-2
Summenformel C54H45ClP3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 925.23
MDL-Nummer MFCD00010016
InChI-Schlüssel IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) tris(triphenylphosphane) chloride
SMILES [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Farbe Rot
Geruch Odorless
Strukturformel RhCl[(C6H5)3P]3
Menge 5 g
Merck Index 14,10047
Löslichkeitsinformationen Soluble in most solvents (e;g; benzene,ethanol,chloroform,dichloromethane) but with phosphine dissociation; Reacts with O2 in solution
Formelmasse 925.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Micro Kristalle