Learn More
Chloroxine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Conditionnement:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
16428226 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16428226 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0295
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Chloroxine is one of the important 8-hydroxyquinoline derivative. Chloroxine has effective antibacterial, antifungal, antiprotozoal and antiamoebic activities, especially used in treating the intestinal amebiasis. Chloroxine is also used in the treatment of dandruff and seborrheic dermatitis of the scalp.
Chloroxine is one of the important 8-hydroxyquinoline derivative. Chloroxine has effective antibacterial, antifungal, antiprotozoal and antiamoebic activities, especially used in treating the intestinal amebiasis. Chloroxine is also used in the treatment of dandruff and seborrheic dermatitis of the scalp.
Spécification
Chemischer Name oder Material Chloroxine
Physikalische Form Solid
CAS 773-76-2
Farbe Taupe
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H5Cl2NO
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (155.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 214.05
Formelmasse 214.05
Reinheit (%) 99.38%
Güte Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.