Learn More
Chloroxylenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491108
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491108 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491108 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1414
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroxylenol
Physikalische Form Solid
CAS 88-04-0
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H9ClO
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym 4-Chloro-3,5-dimethylphenol PCMX
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (638.53 mM)
SMILES OC1=CC(C)=C(Cl)C(C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 99.12%
Güte Research