Learn More
Chlorpropham, TRC
Artikelnummer. 17987399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17987399 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17987399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC424905250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-21-3
Summenformel C10 H12 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 213.66
Synonym Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Bud Nip, Bygran, CI-IPC, CIPC, Chlor IFC, Chlor IFK, Chlor IPC, Chloro-IPC, Chloropropham, Chlorpropham, Cl-IFK, Elbanil, Furloe, Furloe 3EC, IPCPC, Isopropyl 3-chlorocarbanilate, Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl N-(m-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl m-chlorocarbanilate, Keim-Stop, Liro CIPC, Metoxon, Mirvale, NSC 29466, Neo Stop 5, Nexoval, Preventol, Preventol 56, Shield Potato Sprout Inhibitor, Triherbicide CIPC, Y 3, m-Chlorocarbanilic acid isopropyl ester
IUPAC-Name Propan-2-yl-N-(3-chlorphenyl)carbamat
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpropham
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 213.0557