Learn More
Chlortetracyclinhydrochlorid, entspricht eur. Ph., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229149
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
64-72-2
C22H23ClN2O8·HCl
515.33
MFCD00082440
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
66577600
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
64-72-2
C22H23ClN2O8·HCl
515.33
MFCD00082440
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
66577600
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Chlortetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 64-72-2) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Merkmale
• Chlortetracyclin-Hydrochlorid ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline
• Es erhält seinen Namen von einer 7-Chlor-Substitution auf einem der Ringe seiner übergeordneten Struktur, Tetracyclin
• Bakteriostatikum, das die ribosomale 30S-Untereinheit hemmt und Peptidbildung verhindert
• Kann als Antiprotozoikum und Antimykotikum wirken
Anwendungen
• Chlortetracyclin eignet sich für den Einsatz in der Biochemie, Mikrobiologie, In-vivo-Forschung und für Zellkulturen
• Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chlortetracycline hydrochloride
Extinktion 0.40 max. (460nm)
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Gelb
pH 2.3 to 3.3 (1% H2O, CO2 free)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,2198
Spezifischer Drehzustand − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Spezifische Drehung − 242.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone,ether,,chloroform,dioxane and propylene glycol,17.4g/L methanol (28°C),1.7g/L ethanol (28°C),soluble in solutions of alkali hydroxides and,carbonat
Formelmasse 515.33
Reinheit (%) 94.5 to 102.0% (sum of the contents of chlortetra cycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride, dry substance), ≥89.5% (chlortetracycline hydrochloride, dry substance), 8% max. (tetracycline hydrochloride, dry substance)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.