Learn More
Chlortetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlortetracycline hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 64-72-2 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 250 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H24Cl2N2O8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | 7-Chlorotetracycline hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 6.66 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mehr anzeigen |