Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholesterin, 95 %
Catalog Number 10216983
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
57-88-5
C27H46O
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
57-88-5
C27H46O
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
Eine laborgereinigte Zubereitung des Tiersterols Cholesterin (CAS-Nr. 57-88-5) ist in Pulverform für den experimentellen Gebrauch erhältlich.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Cholesterin (Cholesterol, Cholesterylalkohol) ist ein Lipidsterol, das sich in den Zellmembranen von Wirbeltieren findet.
  • Cholesterin ist ein Cholestanol, eine Klasse von Molekülen mit C-27-Cholestan-Motiv.
  • Vorläufer vieler Steroide und Sexualhormone bei Tieren, einschließlich Cortisol, Aldosteron, Testosteron, Progesteron und Östrogen
  • Spielt eine Rolle bei der Neurotransmission und ist für Organsysteme wie Immun-, Fortpflanzungs- und endokrine Systeme von entscheidender Bedeutung.
Anwendungen
  • Geeignet für In-vitro- und In-vivo-Anwendungen
  • Stabilisiert, in Pulverform, nur für den Laborgebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cholesterol
Namenshinweis Stabilized
Dichte 1.06g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Fieser 01,141
Merck Index 15, 2208
Spezifischer Drehzustand − 36.00 (20.00°C c=2,dioxane)
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 386.664
Formelmasse 386.65