Learn More
Abnova™ CHRAC1 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00054108-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16160473
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH15891
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
40.5
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MADVVVGKDKGGEQRLISLPLSRIRVIMKSSPEVSSINQEALVLTAKATELFVQCLATYSYRHGSGKEKKVLTYSDLANTAQQSETFQFLADILPKKILASKYLKMLKEEKREEDEENDNDNESDHDEADS
CHARC1/CHARC15/CHRAC15/YCL1
CHRAC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54108
CHRAC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CHRAC1
Human
Recombinant
Solution