Learn More
CHRNA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CHRNA3 |
---|---|
Konzentration | 0.1 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886653
|
Proteintech
10333-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876653
|
Proteintech
10333-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CHRNA3 locus encodes a member of the nicotinic acetylcholine receptor family of proteins. Members of this family of proteins form pentameric complexes comprised of both alpha and beta subunits. This locus encodes an alpha-type subunit, as it contains characteristic adjacent cysteine residues. The encoded protein is a ligand-gated ion channel that likely plays a role in neurotransmission. Polymorphisms in this gene have been associated with an increased risk of smoking initiation and an increased susceptibility to lung cancer. Alternatively spliced transcript variants have been described.Spezifikation
CHRNA3 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P32297, Q8R4G9 | |
110834, 1136 | |
CHRNA3 Fusion Protein Ag0272 | |
Primary | |
-20°C | |
CHRNA3 |
0.1 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CHRNA3, LNCR2, NACHRA3, PAOD2 | |
Chrna3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |