Learn More
CHRNB3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546827
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15557332
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: YDGTMVDLIL INENVDRKDF FDNGEWEILN AKGMKGNRRD GVYSYPFITY Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
CHRNB3 Polyclonal antibody specifically detects CHRNB3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CHRNB3
Polyclonal
Unconjugated
Chrnb3
5730417K16Rik; acetylcholine receptor; acetylcholine receptor, neuronal nicotinic, beta-3 subunit; acetylcholine receptor, nicotinic, beta 3 (neuronal); Acrb3; cholinergic receptor; cholinergic receptor nicotinic beta 3 subunit; cholinergic receptor, nicotinic beta 3; cholinergic receptor, nicotinic, beta 3 (neuronal); cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 3; Chrnb3; I79_003985; Neuronal acetylcholine receptor subunit beta-3; neuronal nicotinic
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
1142
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q05901
Chrnb3
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CHRNB3