Learn More
Minigrip™ Chroma Gesellschaft™ wiederverschließbare, beschreibbare Minigrip™ Beutel
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Höhe (metrisch):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Polyethylen
- Wiederversiegelbar
- Autoklavierbar
- Drei beschreibbare Balken zur Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wiederverschließbarer Beutel |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 40 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |