Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730931
122.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
3 mL | |
Adsorptionsgewicht: 200mg | |
85 μm | |
SPE-Säule | |
55 bis 60 μm |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-X | |
Sphärisch | |
1000 m2/g |