Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730934
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
1 ml | |
Adsorptionsgewicht: 30mg | |
85 μm | |
SPE-Säule | |
55 bis 60 Å |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-X | |
Sphärisch | |
1000 m2/g |