missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Chromacol 11 mm-Schnappdeckel für Fläschchen

Thermo Scientific™ Chromacol Snap-Caps für Fläschchen werden mit einer Auswahl vorangepasster Dichtungen und Farben angeboten.

109.00 € - 265.20 €

Spezifikation

Volumen (metrisch) 2 mL
Produktlinie Chromacol
Verschlussgröße 11 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10267862
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
11-PSN-8RT1
Red Rubber/PTFE Seal Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10288102
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
11-PSN-ST1
Silicone/PTFE Seal Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10790994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
11-PSN(G)-ST1X
PTFE/Silicone Seal Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Chromacol Snap-Caps für Fläschchen werden mit einer Auswahl vorangepasster Dichtungen und Farben angeboten.

  • Einfaches Anbringen und Entfernen
  • Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
Spezifikation

Spezifikation

2 mL
Chromacol
11 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen