Learn More
Chromafenozide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493407 50 mg 50 Milligramm
16407388 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16493407 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17533
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide; it is highly effective in controlling various lepidopteran pests.
Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromafenozide
CAS 143807-66-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30N2O3
Menge 50 mg
Synonym ANS118
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (633.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C(CCCO2)=C1C)NN(C(C3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)C(C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 394.51
Formelmasse 394.51
Reinheit (%) 99.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid