Learn More
RETSCH Mahlbecher aus verchromtem Stahl
434.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mahlbecher |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Material | Chromstahl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10512062
|
RETSCH
01.462.0237 |
Für Schwingmühle MM 301 |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10034310
|
RETSCH
02.462.0052 |
Für MM 200 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Mahlbecher aus Wolframcarbid Zirkonoxid und PTFE sowie Zubehör für Kryogenvermahlungen auf Anfrage erhältlich.Typ: Mahlbecher 25mL, gehärteter Stahl
Spezifikation
Mahlbecher | |
25 mL | |
Chromstahl |