Learn More
Chrom(VI)-oxid, ReagentPlus™, Honeywell
Catalog Number p-7071917
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Chromtrioxid, Chrom(VI)-oxid, Monochromtrioxid, Chromsäureanhydrid, Chromanhydrid, Chrom6+-Oxid, Chrom-VI-trioxid, Chromoxid, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
Trioxochrom
O=[Cr](=O)=O
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Chromtrioxid, Chrom(VI)-oxid, Monochromtrioxid, Chromsäureanhydrid, Chromanhydrid, Chrom6+-Oxid, Chrom-VI-trioxid, Chromoxid, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
Trioxochrom
O=[Cr](=O)=O
Reagenzgütegrad, 99.9 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chrom(VI)-oxid
Menge 5 g
UN-Nummer 1463
Formelmasse 99.99 mol
Reinheit (%) 99.9 % Spurenmetallbasis
Güte ReagentPlus™