Learn More
Gibco™ Chromosomen-Medium 1A
Artikelnummer. 11594436 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11594436 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594436 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 31672017
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Chromosomen-Medium 1A
Gibco™ Chromosom Medium 1A ist ein vollständiges Medium für die Kultur von aus dem Knochenmark isolierten Lymphozyten für zytogenetische Studien. Lymphozyten aus peripherem Blut können mit Gibco™ Chromosom Medium 1A und der Zugabe von Phytohemagglutininin (PHA) kultiviert werden. Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ Chromosom Medium 1A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Chromosomenmedium 1A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, -proliferation und -funktion, klinische und translationale Forschung, Säugetierzellkultur
Menge 100 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Regulatorischer Status Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung –5 bis –20 °C
Beschreibung Chromosomen-Medium 1A, 100 ml, flüssig, Haltbarkeit 24 Monate, Lagerung bei –5 bis –20 °C, für Zellviabilität, -proliferation und -funktion, klinische und translationale Forschung, Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.