missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Trap™ -Magnetische Partikel M-270
Spot-Trap™ Magnetische Partikel M-270 sind Affinitäts-Beads für die Immunpräzipitation (IP) von Spot-markierten Proteinen.
287.00 € - 7034.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Partikel M-270 |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17313313
|
Proteintech
ETD-10 |
10 Reaktionen |
287.00 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17323313
|
Proteintech
ETD-100 |
100 Reaktionen |
2151.00 €
100 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17333313
|
Proteintech
ETD-20 |
20 Reaktionen |
475.00 €
20 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17343313
|
Proteintech
ETD-200 |
200 Reaktionen |
3859.00 €
200 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17353313
|
Proteintech
ETD-400 |
400 Reaktionen |
7034.00 €
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ VHH/Nanobody, gekoppelt mit magnetischen Partikeln M-270
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Spot-Tag Sequenz Motiv PDRVRAVSHWSS | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Magnetische Partikel M-270 |