Learn More
CHST1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA536935
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15554161
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 47 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
CHST1 Polyclonal antibody specifically detects CHST1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CHST1
Polyclonal
Unconjugated
CHST1
2610008E20Rik; AW125896; C6ST; carbohydrate (chondroitin 6/keratan) sulfotransferase 1; carbohydrate (keratan sulfate Gal-6) sulfotransferase 1; carbohydrate sulfotransferase 1; chst1; Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1; Gst1; GST-1; hypothetical protein LOC445124; keratan sulfate Gal-6 sulfotransferase; Keratan sulfotransferase; KS6ST; KSGal6ST; KSST; N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase 1; sulfo1; sulfotransferase1; zgc:100904; zgc:100904 protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
295934, 76969, 8534
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O43916, Q5RJQ0, Q9EQC0
CHST1
Synthetic peptide corresponding to amino acids 126-171 of human CHST1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat