Learn More
CHST5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547740
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15548232
  • 453.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) CHST1, rhCHST2, rmCHST5, and rmCHST7 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
CHST5 Polyclonal antibody specifically detects CHST5 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CHST5
Polyclonal
Unconjugated
CHST5
AI173964; carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 5; carbohydrate sulfotransferase 5; C-GlcNAc6ST; CHST5; Galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 4; galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 4-alpha; GlcNAc6ST-3; Gn6st-3; GST4; GST-4; GST4-alpha; GST4-beta; hIGn6ST; I-GlcNAc6ST; I-GlcNAc-6-ST; intestinal GlcNAc-6-sulfotransferase; intestinal N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase; MCDC1; mIGn6ST; N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 3
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
23563
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9GZS9
CHST5
CHO-derived recombinant human Carbohydrate Sulfotransferase5/CHST5 Ser28-Arg390