Learn More
Chymotrypsin C/CTRC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-99799-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18606007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 €
    307.65 € / 100 Mikroliter
    Sparen 18.35 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Chymotrypsin C/CTRC Polyclonal antibody specifically detects Chymotrypsin C/CTRC in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chymotrypsin C/CTRC
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Caldecrin, chymotrypsin C (caldecrin), chymotrypsin-C, CLCRserum calcium decreasing factor, EC 3.4.21, EC 3.4.21.2, ELA4, elastase 4, elastase IV
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Chymotrypsin C/CTRC (Uniprot#: Q99895; Met1-Leu268)
100 μg
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
11330
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.