Learn More
MedChemExpress Cibinetide
Artikelnummer. 16479378
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 16479378
Marke: MedChemExpress HYP0168
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Cibinetide (ARA290) is an EPO-derivative, acting as a specific agonist of erythropoietin/CD131 heteroreceptor, and used for neurological disease treatment.
Spezifikation
Reinheit 99.81%
CAS 1208243-50-8
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1257.31 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 34 mg/mL (27.04 mM)
Synonym ARA290
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.