Learn More
CID 2011756, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. Menge
16478387 5 mg
16451857 50 mg
16435698 10 mg
3 options
Artikelnummer. 16478387
Marke: Medchem Express HY13454
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CID 2011756 is an ATP competitive PKD inhibitor, with an IC50 of 3.2 μM for PKD1 in cell free assay, and also shows cellular pan-PKD inhibitory activity against PKD2 and PKD3 (IC50, 0.6 and 0.7 μM, respectively). CID 2011756 also has antitumor activity.
CID 2011756 is an ATP competitive PKD inhibitor, with an IC50 of 3.2 μM for PKD1 in cell free assay, and also shows cellular pan-PKD inhibitory activity against PKD2 and PKD3 (IC50, 0.6 and 0.7 μM, respectively). CID 2011756 also has antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CID 2011756
CAS 638156-11-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21ClN2O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (50.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)O1)NC3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 396.87
Formelmasse 396.87
Reinheit (%) 96.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease