Learn More
CID755673, MedChemExpress
Beschreibung
CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CID755673 |
| CAS | 521937-07-5 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H11NO3 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (460.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NCCCC2=C1OC3=CC=C(O)C=C32 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.22 |
| Formelmasse | 217.22 |
| Mehr anzeigen |