missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Maus-CIDEB, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0035
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
CIDE-B synthetisches Peptid, PEP-0035, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von Maus-CIDE-B überein. PEP-0035 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-19909 verwendet werden.Spezifikation
12684 | |
gereinigt | |
Maus-CIDEB | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
O70303 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
Cideb | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |