missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilastatin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488036 100 mg 100 Milligramm
16458308 10 mg 10 Milligramm
16424197 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0166

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cilastatin (MK0791) is a reversible, competitive renal dehydropeptidase I inhibitor with an IC50 of 0.1 μM. Cilastatin inhibits the bacterial metallob-lactamase enzyme CphA with an IC50 of 178 μM. Cilastatin is an antibacterial adjunct.

Cilastatin (MK0791) is a reversible, competitive renal dehydropeptidase I inhibitor with an IC50 of 0.1 μM. Cilastatin inhibits the bacterial metallob-lactamase enzyme CphA with an IC50 of 178 μM. Cilastatin is an antibacterial adjunct.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cilastatin
Physikalische Form Solid
CAS 82009-34-5
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H26N2O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MK0791
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (278.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C(NC([C@@H]1C(C)(C)C1)=O)=C/CCCCSC[C@H](N)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 358.45
Formelmasse 358.45
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.