Learn More
Cilnidipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467286
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16467286 100 mg 100 Milligramm
16453337 50 mg -
16407328 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16467286 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17404
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilnidipine
CAS 132203-70-4
Farbe Yellowish Green
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H28N2O7
Menge 100 mg
Synonym FRC-8653
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.04 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OCCOC
Molekulargewicht (g/mol) 492.52
Formelmasse 492.52
Reinheit (%) 99.92%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation