Learn More
Cimiracemoside D, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431588
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16431588 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431588 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0900
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cimiracemoside D
CAS 290821-39-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H58O11
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]([C@H](OC(C)=O)C1)([C@]2([H])C3(O[C@@H]4C(C)(O)C)O[C@]4([H])C[C@H]2C)C)([C@H]3O)[C@@](CC[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]71[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C7
Molekulargewicht (g/mol) 678.85
Formelmasse 678.85
Reinheit (%) 98.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation