Learn More
Cinacalcet hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497926
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16497926 100 mg 100 Milligramm
16484077 50 mg 50 Milligramm
16448178 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497926 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY70037A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinacalcet hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 364782-34-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23ClF3N
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym AMG-073 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.95 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC(F)(C1=CC(CCCN[C@@H](C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C)=CC=C1)F.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 393.87
Formelmasse 393.87
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research