Learn More
Cinchonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409416
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16409416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16409416 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0152
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Cinchonine is a natural compound present in Cinchona bark. Cinchonine activates endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human liver cancer cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinchonine
CAS 118-10-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22N2O
Menge 100 mg
Synonym (8R,9S)-Cinchonine LA40221
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4.76 mg/mL (16.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C1=CC=NC2=CC=CC=C12)[C@]3([H])[N@@]4C[C@H](C=C)[C@@H](CC4)C3
Molekulargewicht (g/mol) 294.39
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death