Learn More
Cinnamyl acetate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032966
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31032966 500 g
31028986 100 g
31032026 1 kg
31030278 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31032966 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121365500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl acetate
CAS 103-54-8
Summenformel C11H12O2
MDL-Nummer MFCD00008722
Menge 500 g
SMILES CC(OC/C=C/C1=CC=CC=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Reinheit (%) 95%