Learn More
Cinnamylbromid, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041781 100 g Glasflasche 100 Gramm
10787461 5 g Glasflasche 5 Gramm
10122261 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10041781
Marke: Thermo Scientific Acros 110401000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4392-24-9
Summenformel C9H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 197.07
MDL-Nummer MFCD00000245
InChI-Schlüssel RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC-Name [(E)-3-bromprop-1-enyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl bromide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 26°C to 32°C
Dichte 1.3320g/mL
Siedepunkt 103°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCH2Br
Brechungsindex 1.621
Menge 100 g
Beilstein 05, II, 372
Relative Dichte 1.332
Formelmasse 197.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver