Learn More
Cinnarizine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418606
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16418606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16418606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1090
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnarizine
CAS 298-57-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28N2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7.14 mg/mL (19.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Formelmasse 368.51
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation