Learn More
Cinnarizin, TRC
Artikelnummer. 17971965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971965 10 g 10 Gramm
17934085 100 mg 100 Milligramm
17902565 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17971965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC46530010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-57-7
Summenformel C26 H28 N2
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Synonym Cinnarizine, (E)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)- (9CI), Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenylmethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Phenylallyl)-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydryl-4-cinnamylpiperazine, 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine, 1-Cinnamyl-4-benzhydrylpiperazine, 1-Diphenylmethyl-4-cinnamoylpiperazine, 516MD, Aplactan, Aplexal, Apotomin, Artate, Carecin, Cerebolan, Cerepar, Cinaperazine, Cinarizine, Cinazyn, Cinnacet, Cinnageron, Cinnarizine, Cinnipirine, Corathiem, Denapol, Dimitron, Dimitronal, Eglen, Folcodal, Giganten, Glanil, Hilactan, Ixterol, Katoseran, Labyrin, Lazeta, Marisan, Midronal, Mitronal, N-Benzhydryl-N'-cinnamylpiperazine, Olamin, Processine, R 1575, R 516, Sedatromin, Sepan, Siptazin, Spaderizine, Stugeron, Stunarone, Stutgeron, Stutgin, Toliman, Vergo
IUPAC-Name 1-Benzhydryl-4-[(E)-3-Phenylprop-2-Enyl]piperazin
SMILES C(\C=C\c1ccccc1)N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnarizine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
Formelmasse 368.2252
Reinheit (%) >95%