Learn More
Cinoxacin, TRC
Artikelnummer. 17988104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988104 1 g 1 Gramm
17957824 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17988104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4757001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28657-80-9
Summenformel C12 H10 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Cinnolin-3-Carboxylsäure
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinoxacin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Formelmasse 262.059