Learn More
Cinromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428716 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428716 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1274
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinromide
CAS 58473-74-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12BrNO
Menge 100 mg
Synonym trans-3-Bromo-N-ethylcinnamamide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (983.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC)/C=C/C1=CC=CC(Br)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 254.12
Formelmasse 254.12
Reinheit (%) 99.23%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation