Learn More
Ciprofloxacin monohydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Ciprofloxacin (Bay-09867) monohydrochloride is a potent, orally active topoisomerase IV inhibitor. Ciprofloxacin monohydrochloride induces mitochondrial DNA and nuclear DNA damage and lead to mitochondrial dysfunction, ROS production. Ciprofloxacin monohydrochloride has anti-proliferative activity and induces apoptosis. Ciprofloxacin monohydrochloride is a fluoroquinolone antibiotic, exhibiting potent antibacterial activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ciprofloxacin monohydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 93107-08-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H19ClFN3O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Bay-09867 monohydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 12.5 mg/mL (33.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (13.59 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |