Learn More
CIQ, MedChemExpress
Beschreibung
CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CIQ |
| CAS | 486427-17-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H26ClNO5 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.85 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1)N2C(COC3=CC=C(OC)C=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 467.94 |
| Formelmasse | 467.94 |
| Mehr anzeigen |