Learn More
cis-10-Hydroxy-Nortriptylin, TRC
Artikelnummer. 30004334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004334 25 mg 25 Milligramm
30006867 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94881525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47132-19-4
Summenformel C19 H21 N O
Molekulargewicht (g/mol) 279.38
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (5Z)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, 10-Hydroxy-(Z)-nortriptyline, cis-10-Hydroxynortriptyline, (Z)-10-Hydroxynortriptyline
IUPAC-Name (11Z)-11-[3-(Methylamino)Propylin]-5,6-Dihydrodibenzo[1,2-A:2',1'-d][7]Annulen-5-ol
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-10-Hydroxy Nortriptyline
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11-
Formelmasse 279.1623