Learn More
cis-2-Amino-1cyclopentancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10093450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
10093450 500 mg 500 Milligramm
10607484 2 g 2 Gramm
11925351 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 10093450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 277745000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37910-65-9
MDL-Nummer MFCD00143982
InChI-Schlüssel JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
PubChem CID 73305
IUPAC-Name (1R,2S)-2-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 218,0°bis 220,0 °C
Namenshinweis 98+%
Prozentgehaltsbereich 98+%
Summenformel C6H11NO2
Verpackung Glasflasche
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
Menge 500 mg
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.