Learn More
cis-2-Amino-1cyclopentancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11925351 10 g 10 Gramm
10093450 500 mg 500 Milligramm
10607484 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 277740100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37910-65-9
MDL-Nummer MFCD00143982
InChI-Schlüssel JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
PubChem CID 73305
IUPAC-Name (1R,2S)-2-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 218,0°bis 220,0 °C
Namenshinweis 98+%
Prozentgehaltsbereich 98+%
Summenformel C6H11NO2
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Menge 10 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥98%