missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31432574
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31432574 5 g
31424094 1 g
31421852 100 mg
31416076 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31432574 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1215645g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
CAS 6936-47-6
Summenformel C6H14ClNO
MDL-Nummer MFCD00143981
Menge 5 g
SMILES Cl[H].N[C@H]1CCCC[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.