Learn More
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987194
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30987194 10 g
30971259 100 g
30973030 1 g
30969627 25 g
30979873 5 g
30974487 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30987194 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12159410g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
CAS 4141-19-9
Summenformel C10H12O3
MDL-Nummer MFCD00274343
Menge 10 g
SMILES O[C@H]1CO[C@@H](C2=CC=CC=C2)OC1
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
Reinheit (%) 97%