Learn More
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10197553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10197553
Marke: Thermo Scientific Acros 334270050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63216-49-9 | C12H20NO4 | 242.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63216-49-9
Summenformel C12H20NO4
Molekulargewicht (g/mol) 242.30
MDL-Nummer MFCD01863244,MFCD06410968
InChI-Schlüssel QJEQJDJFJWWURK-BDAKNGLRSA-M
Synonym 1r,2s-boc-achc, boc-1,2-cis-achc-oh, boc-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, n-boc-+/--cis-2-amino-cyclohexane-carboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cis-1-t-butyloxycarbonylamino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512487
IUPAC-Name (1R,2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOOCC6H10NHCOOC(CH3)3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Dichte 194g/mL
Menge 5 g
Flammpunkt 194°C
Formelmasse 243.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.