Learn More
cis-4-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexancarboxaldehyd, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417556
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417556 5 g 5 Gramm
15427556 250 mg 250 Milligramm
15407556 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62546.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917022-26-5
Summenformel C15H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 261.321
MDL-Nummer MFCD03844593
InChI-Schlüssel SOIRQISQWQDGSN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21882542
IUPAC-Name Benzyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMILES C1CC(CCC1C=O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxaldehyde
Synonym benzyl 4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarbaldehyde, benzyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarbaldehyde, benzyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl4-formylcyclohexylcarbamate, soirqisqwqdgsn-mqmhxkeqsa-n
Menge 5 g
Formelmasse 261.31
Reinheit (%) 97%