Learn More
cis-4-(Boc-Amino)cyclohexanessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449208 250 mg 250 Milligramm
15429208 1 g 1 Gramm
15439208 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62722.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanessigsäure wird in der chemischen Forschung allgemein als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich (1.1 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327156-95-6
Summenformel C13H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.33
MDL-Nummer MFCD01862296,MFCD03844588
InChI-Schlüssel IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
PubChem CID 11253897
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC(O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C).
IUPAC-Name 2-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl]essigsäure
Menge 250 mg
Formelmasse 257.32
Reinheit (%) 97%