Learn More
cis-4-(Boc-Amino)cyclohexanmethylamin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498738
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15498738 250 mg 250 Milligramm
15488738 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15498738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62187.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 509143-00-4 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 509143-00-4
Summenformel C12H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.336
MDL-Nummer MFCD03844602
InChI-Schlüssel NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Menge 250 mg
Formelmasse 228.33
Reinheit (%) 97%