Learn More
cis-4-Hydroxy-D-Prolin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030097
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15473737 250 mg 250 Milligramm
11416590 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15473737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27633.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2584-71-6
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00005252
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
IUPAC-Name (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-4-Hydroxy-D-proline
Schmelzpunkt 243°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) ≥98%